CAS RN 4092-66-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de hirsutidina, TRC
CAS: 4092-66-4 Fórmula molecular: C18 H17 O7 . Cl Peso molecular (g/mol): 380.776 Sinónimo: 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-methoxy-1-benzopyrylium Chloride,3,4',5-Trihydroxy-3',5',7-trimethoxyflavylium Chloride,Hirsutidin,Hirsutinidol Chloride Nombre IUPAC: 2-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenilo)-7-metoxicromenilio-3,5-diol; cloruro SMILES: [Cl-].COc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3