CAS RN 409085-57-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Butiroilo-Fitosfingosina, TRC
CAS: 409085-57-0 Fórmula molecular: C22H45NO4 Peso molecular (g/mol): 387.6 Sinónimo: N-[(1S,2S,3R)-2,3-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]butanamide,C4-Phytoceramide; SMILES: OC[C@H](NC(CCC)=O)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC