CAS RN 40762-22-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Glucosa-1-13C, TRC
CAS: 40762-22-9 Fórmula molecular: 13C C5 H12 O6 Peso molecular (g/mol): 181.15 Sinónimo: D-Glucose-1-13C,1-13C-Glucose,D-[1-13C]Glucose,Glucose-1-13C,[1-13C]-D-Glucose,[1-13C]D-Glucose Nombre IUPAC: (3R,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)(2^{13}C)oxano-2,3,4,5-tetrol SMILES: OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O