accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFI

CAS RN 40723-80-6

IUPAC Nombre: 1,1,1,2,2-pentafluoro-4-iodobutane
Sinónimos: 1,1,1,2,2-pentafluoro-4-iodobutane
Peso molecular (g/mol): 273.97
Fórmula molecular: C4H4F5I
InChi Key: PPXVPFPTMXFUDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(F)(F)CCI
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados