CAS RN 40711-48-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidroxilamina Clorhidrato-15N, TRC
CAS: 40711-48-6 Fórmula molecular: Cl H . H3 15N O Peso molecular (g/mol): 70.48 Sinónimo: Hydroxylamine-15N, hydrochloride (9CI),15N-Hydroxylamine hydrochloride,[15N]Hydroxylamine hydrochloride,Hydroxylamine-15N hydrochloride SMILES: Cl.[15NH2]O