CAS RN 40665-68-7
IUPAC Nombre:
dimethyl (2-oxo-3-phenoxypropyl)phosphonate
Sinónimos:
dimethyl 2-oxo-3-phenoxypropylphosphonate
Peso molecular (g/mol):
258.21
Fórmula molecular:
C11H15O5P
InChi Key:
NQTSTBMCCAVWOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COP(=O)(CC(=O)COC1=CC=CC=C1)OC
1
–
3
de
3
resultados
1
Dimetil (3-fenoxi-2-oxoproil)fosfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Dimetil (3-fenoxi-2-oxoproil)fosfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Dimetil (3-fenoxi-2-oxoproil)fosfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.