accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOBr

CAS RN 40640-98-0

IUPAC Nombre: ethyl 3-(4-bromophenyl)propanoate
Sinónimos: ethyl 3-(4-bromophenyl)propanoate
Peso molecular (g/mol): 257.13
Fórmula molecular: C11H13BrO2
InChi Key: STMHGPFYLQOGJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CCC1=CC=C(Br)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados