accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOOHOFFFClHCl

CAS RN 405911-17-3

IUPAC Nombre: 2-{3-[3-({[2-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}(2,2-diphenylethyl)amino)propoxy]phenyl}acetic acid hydrochloride
Sinónimos: C33H31ClF3NO3 hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 618.52
Fórmula molecular: C33H32Cl2F3NO3
InChi Key: NMPUWJFHNOUNQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.OC(=O)CC1=CC(OCCCN(CC(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)CC2=C(Cl)C(=CC=C2)C(F)(F)F)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (4)
  • (1)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)