CAS RN 40573-09-9
IUPAC Nombre:
hexadecafluoro-2,4,6,8,11-pentaoxatridec-12-ene
Sinónimos:
hexadecafluoro-2,4,6,8,11-pentaoxatridec-12-ene
Peso molecular (g/mol):
480.06
Fórmula molecular:
C8F16O5
InChi Key:
HCGYVDVMTQESCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)=C(F)OC(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)OC(F)(F)OC(F)(F)OC(F)(F)F
1
–
3
de
3
resultados
1
1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometoxi)-3-[(1,2,2-trifluorovinil)oxi]propano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometoxi)-3-[(1,2,2-trifluorovinil)oxi]propano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometoxi)-3-[(1,2,2-trifluorovinil)oxi]propano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.