CAS RN 405548-39-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-metil-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-4-amina, TRC
CAS: 405548-39-2 Fórmula molecular: C8 H15 N3 Peso molecular (g/mol): 153.23 Sinónimo: 1-Isobutyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine,4-Amino-1-isobutyl-5-methylpyrazole Nombre IUPAC: 1-isobutil-5-metil-pirazol-4-amina SMILES: CC(C)Cn1ncc(N)c1C