accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNHNCH3NNOOHOHOH

CAS RN 403842-38-6

IUPAC Nombre: 2-[2-(hex-1-yn-1-yl)-6-(methylamino)-9H-purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Sinónimos: 2-[2-(hex-1-yn-1-yl)-6-(methylamino)purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Peso molecular (g/mol): 361.4
Fórmula molecular: C17H23N5O4
InChi Key: KOCIMZNSNPOGOP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC#CC1=NC(NC)=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados