CAS RN 40314-13-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Clorhidrato de Octano 6-Azabicyclo[3.2.1], TRC
CAS: 40314-13-4 Fórmula molecular: C7H13N . HCl Peso molecular (g/mol): 147.64 Sinónimo: 6-Azabicyclo[3.2.1]octane, hydrochloride (1:1) (ACI),6-Azabicyclo[3.2.1]octane, hydrochloride (7CI, 9CI),6-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride Nombre IUPAC: 6-azabiciclo[3.2.1]octano; Cloruro SMILES: Cl.C1CC2CNC(C1)C2