CAS RN 402958-98-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Des[N-[(1S)-1-[2-(ciclopropilamino)-2-oxoacetil]butil]carboxamido] 1-carboxi Telaprevir, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Des[N-[(1S)-1-[2-(ciclopropilamino)-2-oxoacetil]butil]carboxamido] 1-carboxi Telaprevir, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.