accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClClClClCl(?)

CAS RN 40186-72-9

IUPAC Nombre: 2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonachloro-1,1'-biphenyl
Sinónimos: nonachloro-1,1'-biphenyl
Peso molecular (g/mol): 464.19
Fórmula molecular: C12HCl9
InChi Key: JFIMDKGRGPNPRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(=C(Cl)C(Cl)=C1Cl)C1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados