accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3FPFFFFF

CAS RN 401788-99-6

IUPAC Nombre: 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
Sinónimos: 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium hexafluorophosphate
Peso molecular (g/mol): 295.21
Fórmula molecular: C10H16F6NP
InChi Key: XBSZSSGZQFAUPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+]1=CC=C(C)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados