CAS RN 40163-56-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(12S,13aS,13bS)-13a-Etil-12-hidroxi-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahidro-1H-indolo[3,2,1-de]pirido[3,2,1-ij][1,5]naftiridina-12-carboxilato de etilo (vincaminato de etilo), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.