CAS RN 40143-76-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Perfluoroexilfosfónico, TRC
CAS: 40143-76-8 Fórmula molecular: C6 H2 F13 O3 P Peso molecular (g/mol): 400.03 Sinónimo: Phosphonic acid, P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)-,Phosphonic acid, (tridecafluorohexyl)- (9CI),P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexyl)phosphonic acid,(Perfluorohexane)phosphonic acid,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexyl phosphonic acid,Perfluorohexylphosphonic acid,Tridecafluorohexylphosphonic acid Nombre IUPAC: 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-ácido tridecafluorohexilfosfónico SMILES: OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F