accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOBOHO

CAS RN 40138-16-7

IUPAC Nombre: (2-formylphenyl)boronic acid
Sinónimos: 2-formylphenylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 149.94
Fórmula molecular: C7H7BO3
InChi Key: DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CC=CC=C1C=O
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)