accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3NClN

CAS RN 40108-12-1

IUPAC Nombre: ethyl 2-chloro-3-cyano-6-methylpyridine-4-carboxylate
Sinónimos: ethyl 2-chloro-3-cyano-6-methylpyridine-4-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 224.64
Fórmula molecular: C10H9ClN2O2
InChi Key: XUXBHWPRQGVLRY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC(C)=NC(Cl)=C1C#N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados