accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHONCH3OCH3

CAS RN 400898-92-2

IUPAC Nombre: tert-butyl N-{4-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexyl}carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-{4-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexyl}carbamate
Peso molecular (g/mol): 286.37
Fórmula molecular: C14H26N2O4
InChi Key: VCYMEIIREZLGFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CON(C)C(=O)C1CCC(CC1)NC(=O)OC(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)