CAS RN 4004-95-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Fenilpiperazina Dihidrocloruro, TRC
CAS: 4004-95-9 Fórmula molecular: C10 H14 N2 . 2 Cl H Peso molecular (g/mol): 235.15 Sinónimo: Piperazine, 1-phenyl-, hydrochloride (1:2),Piperazine, 1-phenyl-, dihydrochloride (7CI,8CI,9CI),1-Phenylpiperazine dihydrochloride Nombre IUPAC: 1-fenilpiperazina; Dihidrocloruro SMILES: Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccccc2