accessibility menu, dialog, popup

UserName

POOOOOOO(R)HOH2NCH3CH3(Z)(Z)

CAS RN 4004-05-1

IUPAC Nombre: (2-aminoethoxy)[(2R)-2,3-bis[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propoxy]phosphinic acid
Sinónimos: 1,2-dioleoyl-sn-gl dioleoyl phosphatidylethanolamine
Peso molecular (g/mol): 744.05
Fórmula molecular: C41H78NO8P
InChi Key: MWRBNPKJOOWZPW-NYVOMTAGSA-N
SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados