accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClClON

CAS RN 39901-94-5

IUPAC Nombre: hydrogen pyridine-2-carbonyl chloride chloride
Sinónimos: hydrogen pyridine-2-carbonyl chloride chloride
Peso molecular (g/mol): 178.01
Fórmula molecular: C6H5Cl2NO
InChi Key: VIPHVHVAGBKHGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=CC=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados