CAS RN 3990-03-2
IUPAC Nombre:
(2Z)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid
Sinónimos:
(2Z)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid
Peso molecular (g/mol):
144.13
Fórmula molecular:
C6H8O4
InChi Key:
XLYMOEINVGRTEX-ARJAWSKDSA-N
SMILES:
CCOC(=O)\C=C/C(O)=O
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster 1-etílico del ácido (2Z)-2-butenedioico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.