accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2BrO

CAS RN 39859-36-4

IUPAC Nombre: 2-benzoyl-4-bromoaniline
Sinónimos: 2-benzoyl-4-bromoaniline
Peso molecular (g/mol): 276.13
Fórmula molecular: C13H10BrNO
InChi Key: LXJVUGANBDAASB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(Br)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados