CAS RN 397864-40-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(6Alfa,11Beta,16Alfa,17Alfa)-6,9-Difluoro-17-[(2-furanilcarbonil)oxi]-11-hidroxi-16-metil-3-oxandrosta-1,4-dieno-17-carbotioico (>85%), TRC
CAS: 397864-40-3 Fórmula molecular: C26H28F2O6S Peso molecular (g/mol): 506.56 Sinónimo: (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-Difluoro-17-((furan-2-carbonyl)oxy)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carbothioic S-Acid Nombre IUPAC: (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(furan-2-carboniloxi)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-17-carbotioico S-ácido SMILES: C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)S