CAS RN 39751-33-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloranfenicol 3-O-Beta-D-Glucuronuro, TRC
CAS: 39751-33-2 Fórmula molecular: C17 H20 Cl2 N2 O11 Peso molecular (g/mol): 499.25 Sinónimo: Chloramphenicol Glucuronide,Chloramphenicol 3-O-β-D-Glucuronide Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2R,3R)-2-[(2,2-dicloroacetil)amino]-3-hidroxi-3-(4-nitrofenil)proxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico SMILES: O[C@@H]([C@@H](CO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)NC(=O)C(Cl)Cl)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]