accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3COOHNHOOH

CAS RN 397246-14-9

IUPAC Nombre: tert-butyl N-(1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-(1,4-dihydroxybutan-2-yl)carbamate
Peso molecular (g/mol): 205.25
Fórmula molecular: C9H19NO4
InChi Key: KLRRFBSWOIUAHZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)CCO

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados