CAS RN 39667-81-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N6-Metil-N6-treonilcarbamoiladenosina, TRC
CAS: 39667-81-7 Fórmula molecular: C16 H22 N6 O8 Peso molecular (g/mol): 426.38 Sinónimo: (2S,3R)-3-Hydroxy-2-(3-(9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-yl)-3-methylureido)butanoic Acid,N-[[Methyl(9-β-D-ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)amino]carbonyl]-L-threonine,N-[(9-β-D-Ribofuranosylpurin-6-yl)-N-methylcarbamoyl]threonine,N-[N-Methyl-N-(9β-D-ribofuranosylpurin-6-yl)carbamoyl]threonine Nombre IUPAC: (2S,3R)-2- 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il]purina-6-il]-metil-carbamoilo]amino-3-hidroxi-butano SMILES: C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)N(C)c1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)O