accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOCH3

CAS RN 3952-66-7

IUPAC Nombre: methyl 2-oxobutanoate
Sinónimos: dimethylpyruvic acid
Peso molecular (g/mol): 116.12
Fórmula molecular: C5H8O3
InChi Key: XPIWVCAMONZQCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)C(=O)OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados