accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OONOCH3H3C

CAS RN 39515-40-7

IUPAC Nombre: cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate
Sinónimos: cyphenothrin d.d-T-cyphenothrin cis-cyphenothrin gokilaht
Peso molecular (g/mol): 375.47
Fórmula molecular: C24H25NO3
InChi Key: FJDPATXIBIBRIM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)=CC1C(C(=O)OC(C#N)C2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2)C1(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados