accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOH3CHO

CAS RN 39493-62-4

IUPAC Nombre: methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxocyclohex-2-ene-1-carboxylate
Sinónimos: methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxocyclohex-2-ene-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 184.19
Fórmula molecular: C9H12O4
InChi Key: SEBIQMPNDQLYOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C1C(C)CC(=O)C=C1O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados