CAS RN 39491-78-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Phenamacril, TRC
CAS: 39491-78-6 Fórmula molecular: C12 H12 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 216.24 Sinónimo: 2-Propenoic acid, 3-amino-2-cyano-3-phenyl-, ethyl ester, (2Z)-,2-Propenoic acid, 3-amino-2-cyano-3-phenyl-, ethyl ester, (Z)- (9CI),Ethyl (2Z)-3-amino-2-cyano-3-phenylprop-2-enoate,Ethyl (Z)-3-amino-2-cyano-3-phenylprop-2-enoate,Phenamacril,Phenamacryl Nombre IUPAC: etil (Z)-3-amino-2-ciano-3-fenilprop-2-enoato SMILES: CCOC(=O)\C(=C(/N)\c1ccccc1)\C#N