accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNF

CAS RN 3939-12-6

IUPAC Nombre: 6-fluoropyridine-3-carbonitrile
Sinónimos: 6-fluoropyridine-3-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 122.1
Fórmula molecular: C6H3FN2
InChi Key: VRLVOMUVHHHJHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=NC=C(C=C1)C#N
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados