accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNNOOH3CH3CCH3

CAS RN 392331-89-4

IUPAC Nombre: tert-butyl 3-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl 3-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 214.31
Fórmula molecular: C11H22N2O2
InChi Key: XRRRUOWSHGFPTI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CNC1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados