accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH3COFFFF

CAS RN 392-63-2

IUPAC Nombre: N,N-diethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropanamide
Sinónimos: N,N-diethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropanamide
Peso molecular (g/mol): 201.17
Fórmula molecular: C7H11F4NO
InChi Key: OIZFBXRWENZGCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC)C(=O)C(F)(F)C(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados