accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClOClClClClCl

CAS RN 39001-02-0

IUPAC Nombre: octachloro-8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene
Sinónimos: octachlorodibenzofuran
Peso molecular (g/mol): 443.73
Fórmula molecular: C12Cl8O
InChi Key: RHIROFAGUQOFLU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C2=C1OC1=C2C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados