accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNCS

CAS RN 38985-64-7

IUPAC Nombre: 1-fluoro-2-isothiocyanatobenzene
Sinónimos: 1-fluoro-2-isothiocyanatobenzene
Peso molecular (g/mol): 153.17
Fórmula molecular: C7H4FNS
InChi Key: OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CC=C1N=C=S
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados