CAS RN 38963-94-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Glucosido de cetonas de frambuesa, TRC
CAS: 38963-94-9 Fórmula molecular: C16H22O7 Peso molecular (g/mol): 326.34 Nombre IUPAC: 4-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxifenilbutan-2-uno SMILES: CC(=O)CCc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1