accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3896-11-5

IUPAC Nombre: 2-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
Sinónimos: tinuvin tinuvin-1130 tinuvin-326 bumetrizole tinuvin 326 C17H18clN3O bumetrizol UV absorber-6 bumetrizolum
Peso molecular (g/mol): 315.8
Fórmula molecular: C17H18ClN3O
InChi Key: OCWYEMOEOGEQAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(N2N=C3C=CC(Cl)=CC3=N2)=C(O)C(=C1)C(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados