CAS RN 38941-47-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ciclohexana carbohidrazida, TRC
CAS: 38941-47-8 Fórmula molecular: C7H14N2O Peso molecular (g/mol): 142.19 Nombre IUPAC: Ciclohexanecarbohidrazida SMILES: NNC(=O)C1CCCCC1