accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNHOONHOH

CAS RN 38937-66-5

IUPAC Nombre: N,N'-dihydroxyoctanediamide
Sinónimos: N,N'-dihydroxyoctanediamide
Peso molecular (g/mol): 204.23
Fórmula molecular: C8H16N2O4
InChi Key: IDQPVOFTURLJPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ONC(=O)CCCCCCC(=O)NO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados