CAS RN 3886-80-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Dodecil-acetamida, TRC
CAS: 3886-80-4 Fórmula molecular: C14H29NO Peso molecular (g/mol): 227.39 SMILES: CCCCCCCCCCCCNC(=O)C