accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SH3COBr

CAS RN 388088-83-3

IUPAC Nombre: 2-bromo-1-(3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one
Sinónimos: 2-bromo-1-(3,5-dimethyl-1-benzothiophen-2-yl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 283.18
Fórmula molecular: C12H11BrOS
InChi Key: BEGKHWMWXSYGJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(SC2=CC=C(C)C=C12)C(=O)CBr

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados