CAS RN 38647-11-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Triptónida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Triptónida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Triptonide, MedChemExpress
MedChemExpress Triptonide (NSC 165677) is a natural product identified in Tripterygium wilfordii Hook F.. Triptonide is a Wnt signaling inhibitor with an IC50 of appropriately 0.3 nM. Triptonide has immunosuppression, anti-inflammatory, anti-fertility, neuroprotective and anti-lymphoma effects.