CAS RN 38642-49-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Benzoilpeoniflorina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Benzoilpeoniflorina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Benzoylpaeoniflorin, MedChemExpress
MedChemExpress Benzoylpaeoniflorin, a natural product from Chinese paeony root, has the potential for coronary heart disease by decreasing apoptosis.