accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2OHOHHONNOOOOHOOHHOOH

CAS RN 38641-82-6

IUPAC Nombre: 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid; 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Sinónimos: edetic acid; tris buffer
Peso molecular (g/mol): 413.38
Fórmula molecular: C14H27N3O11
InChi Key: VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Grado 
  • (1)
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
pH 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)