CAS RN 386229-76-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Sal interna de 2,3,6,7,12,13,16,17-octahidro-9-[4- 2-[(metilsulfonil)tio]etil]amino]sulfonil]-2-sulfofenil]-1H,5H,11H,15H-xanteno[2,3,4-ij:5,6,7-i'j′]diquinolizin-18-io, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Texas Red™ -2-sulfonamidoetil metanetiosulfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Texas Red™ -2-sulfonamidoetil metanetiosulfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.