CAS RN 3862-25-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7Alfa-Hidroxi-4-colesteno-3-una, TRC
CAS: 3862-25-7 Fórmula molecular: C27 H44 O2 Peso molecular (g/mol): 400.64 Sinónimo: Cholest-4-en-3-one, 7-hydroxy-, (7α)-,Cholest-4-en-3-one, 7α-hydroxy- (8CI),(7α)-7-Hydroxycholest-4-en-3-one,δ4-7α-Hydroxycholestenone,7α-Hydroxy-4-cholesten-3-one,7α-Hydroxycholest-4-en-3-one Nombre IUPAC: (7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-una SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C