accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOONO

CAS RN 38609-97-1

IUPAC Nombre: sodium 2-(9-oxo-9,10-dihydroacridin-10-yl)acetate
Sinónimos: sodium 2-(9-oxoacridin-10-yl)acetate
Peso molecular (g/mol): 275.24
Fórmula molecular: C15H10NNaO3
InChi Key: FQMLTEAEJZVTAJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]C(=O)CN1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados